Läs mer
Gilac™ Ekonomipedallåda med hjul
Produktkod. 31777247
Change view
Kapacitet (metrisk):
60 L
80 L
120 L
Färg:
Vitt, Blått
Vitt, Grön
Vitt, Gult
Vitt, Rött
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Färg
31777247 60 L Vitt, Rött
31777287 80 L Vitt, Blått
31777276 120 L Vitt, Grön
31777256 60 L Vitt, Gult
31777261 80 L Vitt, Rött
31777267 120 L Vitt, Blått
31777284 60 L Vitt, Grön
31777263 80 L Vitt, Gult
31777275 120 L Vitt, Rött
31777262 60 L Vitt, Blått
31777272 80 L Vitt, Grön
31777269 120 L Vitt, Gult
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 31777247 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G618009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1143.26 SEK
    792.80 SEK / Paket med 1
    Save 350.46 SEK
    30% Av
Beräknad leverans: 25-11-2026
Designad för handsfree-användning erbjuder denna pedallåda smidig drift och enkel rörlighet via integrerade hjul, tillgängliga i flera storlekar och färger
  • Kompakt trots sin stora kapacitet (60 L), anpassar sig till alla utrymmen.
  • Medelstor (80, 120 L) samlar upp en betydande mängd avfall samtidigt som den kan anpassas till alla utrymmen.
  • Monterad på plasthjul (55 mm diameter) för enkel rörelse.
  • Rakt handtag för enkel hantering.
  • Mått:
    • 700 mm höjd, 490 mm djup, 380 mm bredd
    • 735 mm höjd, 490 mm djup, 415 mm bredd
    • 875 mm höjd, 510 mm djup, 425 mm bredd
  • Inomhusanvändning.
  • Ogenomskinliga väggar.
  • Det blå locket öppnas med en pedal för att förhindra kontaminering. HACCP-kompatibelt.
  • Rakt handtag och två hjul (55 mm i diameter) för enkel rörelse.
  • Struktur och hjul gjorda av HDPE: ett hållbart, rostfritt material.
  • Hög temperaturresistens från -40 °C till +90 °C.
  • Lätt att rengöra med en vattenstråle.
  • Levereras i delar med monteringsinstruktioner.
  • 100 % återvinningsbart.
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 60 L
Kapacitet (engelska) 13,2 gal.
Färg Vitt, Rött
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Material HDPE
Produkttyp Avfallskärp