Läs mer
Gilac™ Ekonomipedallåda med hjul
Beskrivning
- Kompakt trots sin stora kapacitet (60 L), anpassar sig till alla utrymmen.
- Medelstor (80, 120 L) samlar upp en betydande mängd avfall samtidigt som den kan anpassas till alla utrymmen.
- Monterad på plasthjul (55 mm diameter) för enkel rörelse.
- Rakt handtag för enkel hantering.
- Mått:
- 700 mm höjd, 490 mm djup, 380 mm bredd
- 735 mm höjd, 490 mm djup, 415 mm bredd
- 875 mm höjd, 510 mm djup, 425 mm bredd
- Inomhusanvändning.
- Ogenomskinliga väggar.
- Det blå locket öppnas med en pedal för att förhindra kontaminering. HACCP-kompatibelt.
- Rakt handtag och två hjul (55 mm i diameter) för enkel rörelse.
- Struktur och hjul gjorda av HDPE: ett hållbart, rostfritt material.
- Hög temperaturresistens från -40 °C till +90 °C.
- Lätt att rengöra med en vattenstråle.
- Levereras i delar med monteringsinstruktioner.
- 100 % återvinningsbart.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 60 L |
| Kapacitet (engelska) | 13,2 gal. |
| Färg | Vitt, Gult |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Material | HDPE |
| Produkttyp | Avfallskärp |