Läs mer
Gilac™ Ekonomipedallåda med hjul
Beschreibung
- Kompakt trots sin stora kapacitet (60 L), anpassar sig till alla utrymmen.
- Medelstor (80, 120 L) samlar upp en betydande mängd avfall samtidigt som den kan anpassas till alla utrymmen.
- Monterad på plasthjul (55 mm diameter) för enkel rörelse.
- Rakt handtag för enkel hantering.
- Mått:
- 700 mm höjd, 490 mm djup, 380 mm bredd
- 735 mm höjd, 490 mm djup, 415 mm bredd
- 875 mm höjd, 510 mm djup, 425 mm bredd
- Inomhusanvändning.
- Ogenomskinliga väggar.
- Det blå locket öppnas med en pedal för att förhindra kontaminering. HACCP-kompatibelt.
- Rakt handtag och två hjul (55 mm i diameter) för enkel rörelse.
- Struktur och hjul gjorda av HDPE: ett hållbart, rostfritt material.
- Hög temperaturresistens från -40 °C till +90 °C.
- Lätt att rengöra med en vattenstråle.
- Levereras i delar med monteringsinstruktioner.
- 100 % återvinningsbart.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapacitet (metrisk) | 60 L |
| Kapacitet (engelska) | 17,69 gal. |
| Färg | Vitt, Grön |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Material | HDPE |
| Produkttyp | Avfallskärp |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?