Läs mer
Gilac™ Ekonomipedallåda med hjul
Description
- Kompakt trots sin stora kapacitet (60 L), anpassar sig till alla utrymmen.
- Medelstor (80, 120 L) samlar upp en betydande mängd avfall samtidigt som den kan anpassas till alla utrymmen.
- Monterad på plasthjul (55 mm diameter) för enkel rörelse.
- Rakt handtag för enkel hantering.
- Mått:
- 700 mm höjd, 490 mm djup, 380 mm bredd
- 735 mm höjd, 490 mm djup, 415 mm bredd
- 875 mm höjd, 510 mm djup, 425 mm bredd
- Inomhusanvändning.
- Ogenomskinliga väggar.
- Det blå locket öppnas med en pedal för att förhindra kontaminering. HACCP-kompatibelt.
- Rakt handtag och två hjul (55 mm i diameter) för enkel rörelse.
- Struktur och hjul gjorda av HDPE: ett hållbart, rostfritt material.
- Hög temperaturresistens från -40 °C till +90 °C.
- Lätt att rengöra med en vattenstråle.
- Levereras i delar med monteringsinstruktioner.
- 100 % återvinningsbart.
Spécification
Spécification
| Kapacitet (metrisk) | 80 L |
| Kapacitet (engelska) | 13,2 gal. |
| Färg | Vitt, Blått |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Material | HDPE |
| Produkttyp | Avfallskärp |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?