Läs mer
Bel-Art™ Ekonomi Provtagningsskopor, icke-sterila
Handla allt SP Scienceware Produkter
Kapacitet (metrisk):
63 mL
83 mL
125 mL
250 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Beskrivning
- Kapaciteten anges på varje vit skopa
- Att nivellera provet till den platta övre kanten säkerställer ett repeterbart och konsekvent volymmått
- Platt bottenform och låg vikt möjliggör användning som vägningsbåt
- Skopor i ett stycke är gjorda av slitstark, FDA-kvalitet, slagkraftig polystyrenplast
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 12/Pk. |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Form | Flat Bottom |
| Kapacitet (engelska) | 2 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 63 mL |
| Färg | Vitt |
| Certifikat och efterlevnad | FDA |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Produkttyp | Kemi Scoop |
| Visa mer |