Läs mer
JULABO™ Cryo-Compact Circulator, CF-serien
Produktkod. p-8001984
Modell:
CF30
CF40
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10081743
Brand: JULABO™ 9400330
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För interna och externa temperaturapplikationer. Erbjuder kompakta kyl-/värmecirkulatorer. Små övergripande dimensioner gör att enheter kan placeras på en mycket liten yta eller i en komplex installation. Alla modeller har en värmekapacitet på 2 kW och klassificering 3 enligt DIN12876-1.
  • Ergonomisk design och enkel manövrering
  • Små övergripande mått för lägsta utrymmesbehov
  • Stänksäker knappsats
  • Stor, ljusstark LED-temperaturdisplay
  • Exakt PID temperaturkontroll
  • RS232-gränssnitt för PC-anslutning
  • Justerbar högtemperaturavstängning
  • Klassificering 3 enligt DIN12876-1
  • Pumpanslutningar för externa temperaturapplikationer
  • Badöppning för temperaturkontroll av små föremål i badet
  • Främre avlopp
Specifikationer
Omgivningstemperatur 5 till 40° C
Kapacitet (metrisk) 3.5 L
Kylkapacitet 0,32 kW vid 20 °C
Temperaturområde -30 °C till +150 °C
Visa LED
Värmekapacitet 2 kW
Inkluderar 2 st hullingförsedda kopplingar för slangar 8 och 12 mm ID (pumpanslutningar M16x1 hona)
Modell CF30
Pumpkapacitet 15 l/min, 0,35 bar
Temperaturupplösning 0,1 °C
Temperaturstabilitet ±0,03 °C
Mått (L x B x H) 46 x 24 x 40 cm
Mått (LxBxH) Inredning 3 x 16 x 14 cm
Längd (metrisk) 459.74 mm
Längd (metrisk) Interiör 30.48 mm
Bredd (metrisk) 238.76 mm
Bredd (metrisk) Interiör 160.02 mm
Höjd (metrisk) 398.78 mm
Djup (metrisk) interiör 139.7 mm
Fraktvikt (metrisk) 34.926 kg
Vikt (metrisk) 35 kg
Spänning 230 V
Amperage 10 A
Frekvens 50 Hz