Läs mer
Norell™ Ekonomi Standard Borosilikatglas NMR-provrör
Produktkod. 12872336
Change view
Längd (metrisk):
178 mm
203 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
4,97 mm
10 mm
Förpackning:
100 pack
5-pack
50 st
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 5
Paket med 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Yttre Förpackning Förpackningsstorlek
12872336 203 mm 4,97 mm 5-pack Paket med 5
12820026 178 mm 10 mm 100 pack Paket med 100
12830026 203 mm 10 mm 100 pack Paket med 100
12852336 203 mm 4,97 mm 50 st Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12872336 Leverantör Norell™ Leverantörsnummer 5528
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    322.00 SEK
    280.24 SEK / Paket med 5
    Save 41.76 SEK
    12% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 11-11-2026
För automatiska provtagningssystem och NMR med hög genomströmning
  • För automatiska provtagningssystem och NMR med hög genomströmning
  • De Norell Standard Series™ av NMR-rör har utvecklats för kvalitet och precision
  • Praktiskt taget all botten- och väggvariation har eliminerats, vilket avsevärt förbättrar skimrande tider och provreproducerbarhet
  • Oavsett om du övervakar en reaktion, letar efter en ny förening eller gör rutin-NMR, standarden Series™ är det valda röret för dagens vetenskapsman
  • Alla rör har polerade ändar vilket gör dem mindre känsliga för att gå sönder
  • Färgade kepsar ingår
Specifikationer
Koncentricitet (metrisk) 0.070 mm
Längd (metrisk) 203 mm
Material Borsilikatglas
Produkttyp NMR-provrör
Förpackning 5-pack
Diameter (metrisk) Yttre 4,97 mm
Diameter (metrisk) Inre 4.2 mm
Inkluderar Kepsar