Läs mer
Norell™ Ekonomi Standard Borosilikatglas NMR-provrör
Längd (metrisk):
178 mm
203 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
4.97 mm
10 mm
Förpackning:
100 pack
5-pack
50 st
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 5
Paket med 50
Beskrivning
- För automatiska provtagningssystem och NMR med hög genomströmning
- De Norell Standard Series™ av NMR-rör har utvecklats för kvalitet och precision
- Praktiskt taget all botten- och väggvariation har eliminerats, vilket avsevärt förbättrar skimrande tider och provreproducerbarhet
- Oavsett om du övervakar en reaktion, letar efter en ny förening eller gör rutin-NMR, standarden Series™ är det valda röret för dagens vetenskapsman
- Alla rör har polerade ändar vilket gör dem mindre känsliga för att gå sönder
- Färgade kepsar ingår
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 178 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Produkttyp | NMR-provrör |
| Förpackning | 100 pack |
| Diameter (metrisk) Yttre | 10 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 8.76 mm |
| För användning med (applikation) | För automatiska provtagningssystem och NMR med hög genomströmning |
| Inkluderar | Kepsar |