Läs mer
Ecopladib, MedChemExpress
Produktkod. 16443109
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
16443109 1 mg
1 options
Produktkod. 16443109 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYU00037
MedChemExpress Ecopladib is a sub-micromolar inhibitor of cytosolic phospholipase A2α (cPLA2α), with IC50s of 0.15 μM and 0.11 μM in the GLU micelle and rat whole blood assays, respectively.
Ecopladib is a sub-micromolar inhibitor of cytosolic phospholipase A2α (cPLA2α), with IC50s of 0.15 μM and 0.11 μM in the GLU micelle and rat whole blood assays, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ecopladib
CAS 381683-92-7
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C39H33Cl3N2O5S
Kvantitet 1 mg
Synonym PLA 725
LEDER O=C(O)C1=CC=C(OCCC2=C(CCNS(=O)(CC3=CC=C(Cl)C(Cl)=C3)=O)N(C(C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC=C5)C6=C2C=C(Cl)C=C6)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 748.11
Formel vikt 748.11
Procent renhet 95.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation