Läs mer
Justrite™ EcoPolyBlend™ Ackumuleringscenter
Håller:
6 trummor
8 Drums
Färg:
Black
Svart
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Låg profil EcoPolyBlend™ Ackumuleringscenter mäter endast 5,5 tum. (140 mm) hög för enkel hantering av trummor. Dessa ackumuleringscentra är tillverkade av återvunnen polyeten och är nästan ogenomträngliga för kemikalier, inklusive syror och frätande ämnen. Sömlös konstruktion eliminerar läckor, vilket gör dessa idealiska för trumpåfyllning och dispensering. Självplacerande galler kommer inte ’att åka upp och är avtagbara för enkel rengöring. Kombinera 2-, 4-, 6- och 8-trumsmodulenheter för att skapa ditt eget skräddarsydda system. Använd de valfria skarvklämmorna för att låsa ihop enheterna ordentligt. Sumparna förblir separata och klämmorna kan tas bort för enkel ompositionering.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Svart |
| Håller | 6 trummor |