Läs mer
Justrite™ EcoPolyBlend™ Ackumuleringscenter Produktkod.: 10629790
Beräknad leverans: 19-02-2026
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6835.00 SEK
    5809.87 SEK / Varje
    Spara 1025.13 SEK
    14% Av
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Justrite™ EcoPolyBlend™ Ackumuleringscenter
Produktkod. p-7070908
6 trummor, Svart, Varje
Håller:
6 trummor
8 Drums
Färg:
Black
Svart
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10629790
Brand: Justrite™ 28659
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6835.00 SEK
    5809.87 SEK / Varje
    Spara 1025.13 SEK
    14% Av
Bara null kvar
Beräknad leverans: 19-02-2026
Lägg i varukorgen
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Skapa anpassade system för att leverera en komplett lösning. De Justrite™ EcoPolyBlend™ Accumulation Center kombinerar enheter för att skapa skräddarsydda spillkontrollsystem, vilket möjliggör den perfekta lösningen för specifika industribehov.
Låg profil EcoPolyBlend™ Ackumuleringscenter mäter endast 5,5 tum. (140 mm) hög för enkel hantering av trummor. Dessa ackumuleringscentra är tillverkade av återvunnen polyeten och är nästan ogenomträngliga för kemikalier, inklusive syror och frätande ämnen. Sömlös konstruktion eliminerar läckor, vilket gör dessa idealiska för trumpåfyllning och dispensering. Självplacerande galler kommer inte ’att åka upp och är avtagbara för enkel rengöring. Kombinera 2-, 4-, 6- och 8-trumsmodulenheter för att skapa ditt eget skräddarsydda system. Använd de valfria skarvklämmorna för att låsa ihop enheterna ordentligt. Sumparna förblir separata och klämmorna kan tas bort för enkel ompositionering.
Specifikationer
Färg Svart
Håller 6 trummor
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Justrite™ EcoPolyBlend™ Ackumuleringscenter >