Läs mer
Thermo Scientific™ EcoRI (10 U/μ L)
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Konventionella restriktionsendonukleaser är en stor samling av högkvalitativa restriktionsenzymer, optimerade för att fungera i en av buffertarna i Five Buffer System. Dessutom tillhandahålls den universella Tango-bufferten för bekvämlighet vid dubbelrötning. Alla enzymer uppvisar 100 % aktivitet i de rekommenderade buffert- och reaktionsförhållandena. För att säkerställa konsekvent prestanda, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffertar innehåller förblandad BSA, vilket förbättrar stabiliteten hos många enzymer och binder föroreningar som kan finnas i DNA-beredningar.
Höjdpunkter
- Överlägsen kvalitet– sträng kvalitetskontroll och branschledande tillverkningsprocess
- Bekvämt färgkodat Five Buffer System
- Inkluderar universell tangobuffert för dubbelsmältning
- BSA förblandat i reaktionsbuffertar
- Brett urval av restriktionsendonukleasspecificiteter
Användningsområden
- Molekylär kloning
- Kartläggning av restriktioner
- Genotypsbestämning
- Southern Blot
- Restriktionsfragmentlängdspolymorfism (RFLP)
- SNP
Specifications
Specifications
| Koncentration | 10 U/μ L |
| Inkubatortemperatur | 37 °C |
| Kvantitet | 5000 U |
| Produkttyp | EcoRI |