Läs mer
LevGo™ Spatlar
Produktkod. 15326134
Change view
Kapacitet (metrisk):
15 och 1,5 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 300
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15326134 15 och 1,5 ml Paket med 300
1 options
Produktkod. 15326134 Leverantör LevGo™ Leverantörsnummer 17261
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Skopa pulver och mjuka ämnen från 15 och 1,5 ml rör. LevGo™ Spatlar är miljövänliga och biologiskt nedbrytbara.
  • Idealisk för dispensering eller provtagning av pulver eller mjuka fasta ämnen
  • Splittringsbeständig i flytande kväve och resistent mot utspädda syror och baser och kan användas med heta vätskor
  • Uppfyller FDA-standarder för kontakt med livsmedel
  • Autoklaveringsbar
  • Disponibel
Specifikationer
Kvantitet 300/Pk.
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 15 och 1,5 ml
Produkttyp Spatel/Scoop
Bredd (metrisk) 7 mm
Bredd (metrisk) kniv Skedutbredning: 25 x 14 mm, Skopa/plock: 30 x 3 mm
Mått (L x B) 140 x 7 mm
Material Polypropen
Längd (metrisk) 140 mm