Läs mer
Socorex™ Ecostep™ Repeterande pipettsprutor, urvalspaket
Beskrivning
- Icke sterila sprutor levereras i bulk.
- Tre färgkodade volymbaserade storlekar.
- Selection pack kommer med 20 st av varje storlek (0,75 ml, 3,75 ml, 37,5 ml).
- Snabb insättning och borttagning från Stepper™ .
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 0,75 ml, 3,75 ml, 37,5 ml, 3.75 mL, 37.5 mL |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Precision | <2.0% - <1.0% / <1.0% - <0.8% / <0.8% - <0.5% |
| Noggrannhet | <±2,0 % -<± 1,0 % /<± 1,0 % -<± 0,7 % /<± 0,5 % |
| Formatera | Individuellt inslagna |
| Förpackning | Enkellindad |
| Kvantitet | 60/PK 20/stl |
| För användning med (utrustning) | Ecostep Stepper Repeating Pipette |
| Graderad | Ja |
| Produktlinje | Ecostep |
| Visa mer |