Läs mer
Socorex™ Ecostep Sprutspetsar
Volym (metrisk):
50 till 500μ L
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 50 till 500μ L |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Sterilitet | Sterila |
| Noggrannhet | <±0,8 till<± 0,5 % |
| Material | Polypropen |