Läs mer
ECOSURF™ EH-9 ytaktivt ämne, Thermo Scientific™
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2500 mL
Beskrivning
Utbud av ytaktiva ämnen som ingår i en grupp kemikalier som är i linje med den 10:e principen för grön kemi: Design for Degradation.
- Dessa kemiska produkter är designade för att bryta ner till ofarliga ämnen efter användning för att undvika ackumulering och förhindra skador på miljön.
- ECOSURF &handel; EH-9 Surfactant är ett sådant alternativt tvättmedel till tvättmedel som innehåller oktylfenolethoxylat, som t.ex. Triton X™ -100.
- Detta är ett biologiskt nedbrytbart ytaktivt ämne för att minska ditt ekologiska fotavtryck.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klar färglös till ljusgul |
| Fysisk form | Vätska |
| Molnpunkt | 10% in water: 62 to 67°C |
| Densitet | 1.026 g/mL |
| pH | 5.0 to 7.5 (1% aq. soln.) |
| Kvantitet | 500 mL |
| Flampunkt | 288°C (550°F) |