Läs mer
ECOSURF™ EH-9 ytaktivt ämne, Thermo Scientific™
Produktkod. 17297046
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2500 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17297046 2500 mL
17207056 100 mL
17217056 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17297046 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H37158.0F
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
ECOSURF™ EH-9 ytaktiva ämnen ingår i en grupp kemikalier som är i linje med den 10:e principen för grön kemi.
Utbud av ytaktiva ämnen som ingår i en grupp kemikalier som är i linje med den 10:e principen för grön kemi: Design for Degradation.
  • Dessa kemiska produkter är designade för att bryta ner till ofarliga ämnen efter användning för att undvika ackumulering och förhindra skador på miljön.
  • ECOSURF &handel; EH-9 Surfactant är ett sådant alternativt tvättmedel till tvättmedel som innehåller oktylfenolethoxylat, som t.ex. Triton X™ -100.
  • Detta är ett biologiskt nedbrytbart ytaktivt ämne för att minska ditt ekologiska fotavtryck.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 64366-70-7
Molekylformel C13H28O3
Molekylvikt (g/mol) 232.36
InChI-nyckel LLCXFSRLSYMSPW-UHFFFAOYNA-N
IUPAC-namn 2-etylhexan-l-ol; 2-metyloxiran; oxiran
LEDER C1CO1.CC1CO1.CCCCC(CC)CO
Specifikationer
Färg Klar färglös till ljusgul
Fysisk form Vätska
Molnpunkt 10 % i vatten: 62 till 67 °C
Densitet 1.026 g/mL
pH 5,0 till 7,5 (1 % vattenlösning)
Kvantitet 2500 mL
Flampunkt 288 °C (550 °F)