Läs mer
ECOSURF™ EH-9 ytaktivt ämne, Thermo Scientific™
Produktkod. p-7222014
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2500 mL
Produktkod. 17207056
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H37158.AE
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ECOSURF™ EH-9 ytaktiva ämnen ingår i en grupp kemikalier som är i linje med den 10:e principen för grön kemi.
Utbud av ytaktiva ämnen som ingår i en grupp kemikalier som är i linje med den 10:e principen för grön kemi: Design for Degradation.
  • Dessa kemiska produkter är designade för att bryta ner till ofarliga ämnen efter användning för att undvika ackumulering och förhindra skador på miljön.
  • ECOSURF &handel; EH-9 Surfactant är ett sådant alternativt tvättmedel till tvättmedel som innehåller oktylfenolethoxylat, som t.ex. Triton X™ -100.
  • Detta är ett biologiskt nedbrytbart ytaktivt ämne för att minska ditt ekologiska fotavtryck.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 64366-70-7
Molekylformel C13H28O3
Molekylvikt (g/mol) 232.36
InChI-nyckel LLCXFSRLSYMSPW-UHFFFAOYNA-N
IUPAC-namn 2-etylhexan-l-ol; 2-metyloxiran; oxiran
LEDER C1CO1.CC1CO1.CCCCC(CC)CO
Specifikationer
Färg Klar färglös till ljusgul
Fysisk form Vätska
Molnpunkt 10% in water: 62 to 67°C
Densitet 1.026 g/mL
pH 5.0 to 7.5 (1% aq. soln.)
Kvantitet 100 mL
Flampunkt 288°C (550°F)