Läs mer
Oakton™ EcoTestr™ CTS1 Pocket Conductivity-, Salinity- och TDS-mätare
Handla allt Cole-Parmer ProdukterBeskrivning
- Uppgraderingar till design och funktion
- Utökad 4-siffrig dubbelradsdisplay visar konduktivitet och temperaturavläsningar samtidigt
- Ytterligare nyckel ger ett enklare, mer intuitivt gränssnitt
- Förbättrad kåpa fungerar som en provkopp och som en stabiliserande bas för att stå mätaren upprätt
- IP67-klassat hölje är vattentätt och flyter
- Läcksäker lock, kan fästas på toppen av mätaren - inga fler tappade lock.
- Kepsen har fyllningslinje och är bredare, vilket ger en bas för att hålla mätaren upprätt för handsfree-mätningar
- One-touch kalibrering
- Vattentät och flyter
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet (konduktivitet) | ±2 % i full skala± 1 LSD |
| Noggrannhet (salthalt) | ±2 % i full skala± 1 LSD |
| Kalibreringspunkter | En enda poäng |
| Beskrivning | Fickkonduktivitet, salthalt och TDS-mätare |
| Visningstyp | LCD-skärm |
| Räckvidd (ledningsförmåga) | 0,00 mS/cm till 20,00 mS/cm |
| Temperaturområde (metriskt) | 0 °C till 50 °C |
| Inkluderar | Fyra A76 1,5V miniatyr alkaliska batterier |
| Upplösning (konduktivitet) | 0.1 mS |
| Upplösning (salthalt) | 0.1 ppt |
| Visa mer |