Läs mer
Eutech™ EcoTestr pH-mätare
Produktkod. 10462215
Change view
Kalibreringspunkter:
1
3
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kalibreringspunkter Förpackningsstorlek
10462215 1 Varje
11599054 3 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10462215 Leverantör Eutech™ Leverantörsnummer 01X460901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1017.00 SEK
    947.60 SEK / Paket med 1
    Save 69.40 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Eutech™ erbjuder ett brett utbud av pH-mätare och elektroder som mäter pH-värden i olika utbildnings-, laboratorie- och industriella tillämpningar.
Från marknadsledaren av testare kommer EcoTestr pH 1& pH 2– en ny serie av prisvärda, kvalitets-pH-testare, designade för problemfria pH-mätningar. Noggranna och lätta att använda, dessa testare är idealiska för snabba pH-kontroller i hydroponisk trädgårdsskötsel, vattenbruk, jordbruk, pooler, enkelt labbarbete och andra vatten-/avloppsvattenapplikationer.
Funktioner
  • 0,0 till 14,0 i fullt pH-intervall
  • Autokalibrering & autobuffertigenkänning
  • IP67 vattentät – testare flyter på vatten för enkel återvinning
  • Lång sensorlivslängd, – ingen behov av att byta sensorer
  • Klicklås-batterifack kräver inga verktyg för batteribyte
  • Håll-funktionen fryser läsningen tillfälligt för att underlätta inspelningen
  • Sensorskyddslock som även fungerar som behållare för prover eller kalibreringslösning
Användningsområden
Akvarier, & akvakultur, hydroponik, simbassänger, spa, & bubbelpooler, laboratoriearbete och utbildning, avloppsrening, miljöövervakning
Specifikationer
  • pH-intervall: 0,0 till 14,0 pH
  • Upplösning: 0,1 pH
  • Noggrannhet: ±0,1 pH
  • pH-kalibreringspunkter: 1 (Auto)
  • Driftstemperatur: 0 till 50 °C
  • Icke-flyktigt minne: Ja
  • Håll-funktion: Ja
  • Auto-Off: 8,5 minuter efter senaste tangenttryckning
  • LCD-skärm: 3-siffrig ½ med annonciator
  • Effekt: 4 x 1,5 V 'A76' mikroalkalibatterier
  • Infiltreringsklassning: IP67 vattentät
  • Dimensioner; Vikt: Boxad: 24,5 cm x 13,5 cm x 4,5 cm; 137 g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Vattentät EcoTestr pH 1 Testr utan ATC, 1 punkts kalibrering
Noggrannhet (pH) ±0,1
För användning med (applikation) För pH 1
Mätlägen pH
Kalibrering Automatisk
Område (pH) 0 till 14
Upplösning (pH) 0.1
Kalibreringspunkter 1
IP-betyg IP67
Batterityp A76/LR44 Alkaline
Batteritid 250 hr.