Läs mer
Eutech™ EcoTestr pH-mätare
Produktkod. 11599054
Change view
Kalibreringspunkter:
1
3
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kalibreringspunkter Förpackningsstorlek
11599054 3 Varje
10462215 1 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11599054 Leverantör Eutech™ Leverantörsnummer 01X460902
Driv din forskning inom förnybar energi
Använd kampanjkoden 28029
Visa alla kampanjer
I lager
Eutech™ erbjuder ett brett utbud av pH-mätare och elektroder som mäter pH-värden i olika utbildnings-, laboratorie- och industriella tillämpningar.
Från marknadsledaren av testare kommer EcoTestr pH 1& pH 2– en ny serie av prisvärda, kvalitets-pH-testare, designade för problemfria pH-mätningar. Noggranna och lätta att använda, dessa testare är idealiska för snabba pH-kontroller i hydroponisk trädgårdsskötsel, vattenbruk, jordbruk, pooler, enkelt labbarbete och andra vatten-/avloppsvattenapplikationer.
Funktioner
  • 0,0 till 14,0 fullt pH-område
  • Automatisk kalibrering& automatisk buffertigenkänning
  • IP67 vattentät– testaren flyter på vatten för enkel hämtning
  • Lång sensorlivslängd– inget behov av att byta sensorer
  • Click-lock batterifacket kräver inga verktyg för batteribyte
  • Hold-funktionen fryser läsningen tillfälligt för att underlätta inspelningen
  • Sensorskydd som fungerar som en behållare för prover eller kalibreringslösning
Användningsområden
Akvarier& vattenbruk, hydrokultur, simbassänger, spa& badtunnor, labbarbete och utbildning, rening av avloppsvatten, miljöövervakning
Specifikationer
  • pH-intervall: 0,0 till 14,0 pH
  • Upplösning: 0,1 pH
  • Noggrannhet:± 0,1 pH
  • Driftstemperatur: 0 till 50 °C
  • Icke-flyktigt minne: Ja
  • Hold-funktion: Ja
  • Automatisk avstängning: 8,5 minuter efter senaste knapptryckning
  • LCD-skärm: 3½ siffra med annunciator
  • Ström: 4 x 1,5 V 'A76' mikro alkaliska batterier
  • Inträngningsklass: IP67 Vattentät
  • Mått; Vikt: Förpackning: 24,5 cm x 13,5 cm x 4,5 cm; 137 g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Inkluderar Fyra 1,5V alkaliska batterier
Noggrannhet (pH) ±0,1
För användning med (applikation) För pH 2
Mätlägen pH
Område (pH) 0 till 14
Upplösning (pH) 0.1
Kalibreringspunkter 3
Visningstyp Enkel linje
IP-betyg IP67
Temperaturkompensation Automatisk (0° till 50 °C)
Batterityp A76/LR44 Alkaline
Typ EcoTestr 2 bärbar mätare
Batteritid 250 hr.
Höjd (engelska) 30,5 tum
Höjd (metrisk) 16.8 cm
Spänning 1.5 V