missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Invitrogen™ ECRG4 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody
2085.00 SEK - 4840.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | ECRG4 |
|---|---|
| Koncentration | 0.5 mg/mL |
| Användningsområden | Western Blot |
| Klassificering | Polyclonal |
| Konjugera | Unconjugated |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
17773414
|
Invitrogen™
PA5122019 |
20 μL |
2085.00 SEK
20µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
17763414
![]() |
Invitrogen™
PA5122018 |
100 μL |
4840.00 SEK
100µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
Probable hormone that may attenuate cell proliferation and induce senescence of oligodendrocyte and neural precursor cells in the central nervous system. ECRG4-induced senescence is characterized by G1 arrest, RB1 dephosphorylation and accelerated CCND1 and CCND3 proteasomal degradation. [UniProt]Specifikationer
| ECRG4 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| Q9H1Z8 | |
| 84417 | |
| Asn32-Tyr148 (Accession Q9H1Z8), with N-terminal His Tag. | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
| C2orf40 |
| 0.5 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.05% ProClin 300; pH 7.4 | |
| Augurin; C2orf40; chromosome 2 open reading frame 40; ECRG4; esophageal cancer related gene 4 protein; esophageal cancer-related gene 4 protein; UNQ761/PRO1508 | |
| C2orf40 | |
| IgG | |
| Antigen affinity chromatography, Protein A | |
| Antibody |
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel