Läs mer
Ectylurea, LoGiCal
Beskrivning
Ectylurea
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ectylurea |
| CAS | 95-04-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Ectylurea |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C7 H12 N2 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Ectylurea, 2-Butenamide, N-(aminocarbonyl)-2-ethyl-, (2 Z)-, 2-Butenamide, N-(aminocarbonyl)-2-ethyl-, (Z)-, Urea, (2-ethylcrotonoyl)-, (Z)- (8 CI), (2-Ethyl-cis-crotonyl)urea, (alpha-Ethyl-cis-crotonyl)carbamide, Astyn, Cronil, Ectylcarbamide, Ektyl, Levanil, Nastyn, Neuroprocin, Nostal, Nostyn, Pacetyn |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H12N2O2/c1-3-5(4-2)6(10)9-7(8)11/h3H,4H2,1-2H3,(H3,8,9,10,11)/b5-3- |
| LEDER | CC\C(=C\C)\C(=O)NC(=O)N |
| IUPAC-namn | (Z)-N-carbamoyl-2-ethylbut-2-enamide |
| Visa mer |