Läs mer
Invitrogen™ EDAC, 1-etyl-3-(3-dimetylaminopropyl)karbodiimid, hydroklorid
Beskrivning
Protokoll för tvärbindning av molekyler med detta reagens finns i Bioconjugate Techniques , av GT Hermanson (B-7884).
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 100 mg |
| Molekylvikt (g/mol) | 191.7 |
| Fysisk form | Fast |