Läs mer
Edaravone, MedChemExpress
Produktkod. 16410778
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
16410778 5 g
1 options
Produktkod. 16410778 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0099
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress Edaravone is a strong novel free radical scavenger, and inhibits MMP-9-related brain hemorrhage in rats treated with tissue plasminogen activator.
Edaravone is a strong novel free radical scavenger, and inhibits MMP-9-related brain hemorrhage in rats treated with tissue plasminogen activator.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Edaravone
Fysisk form Solid
CAS 89-25-8
Färg Yellow
Kvantitet 5 g
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C10H10N2O
För användning med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration
Synonym MCI-186
Löslighetsinformation DMSO : 125 mg/mL (717.57 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1N(C2=CC=CC=C2)N=C(C)C1
Molekylvikt (g/mol) 174.2
Formel vikt 174.2
Procent renhet 98.6%