Läs mer
Edasalonexent, MedChemExpress
Produktkod. 16499907
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16499907 5 mg
16467406 100 mg
16463457 50 mg
16417438 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16499907 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY17630
MedChemExpress Edasalonexent (CAT-1004) is an orally bioavailable NF-κB inhibitor.
Edasalonexent (CAT-1004) is an orally bioavailable NF-κB inhibitor.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Edasalonexent
CAS 1204317-86-1
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C31H42N2O3
Kvantitet 5 mg
Synonym CAT-1004
Löslighetsinformation DMSO : 120 mg/mL (244.56 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(NCCNC(CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CC)=O)C1=CC=CC=C1O
Molekylvikt (g/mol) 490.68
Formel vikt 490.68
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Oil
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism