Läs mer
Edetate Calcium Disodium Dihydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Edetate Calcium Disodium Dihydrate |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16N2O8.Ca.2Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;2*1H2/q;+2;2*+1;;/p-4 |
| Formel vikt | 410.0226 |