Läs mer
Ansell EDGE™ 14-662 Certifierade PVC-belagda kemikalieresistenta handskar - säkerhetsmanschett
Product Code. 16689093 Shop All Ansell Products
Change view
Click to view available options
Storlek:
8
9
10
11
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Storlek
16689093 9
16679093 8
16699093 10
16609103 11
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 16689093 Supplier Ansell Supplier No. 14662090
I lager
Handskar av hög kvalitet ger tillförlitligt skydd för arbetare som utsätts för olja, fett, frätande ämnen och alkoholer. Texturerad yta skyddar mot skavsår samtidigt som den förbättrar greppförmågan i våta och oljiga förhållanden.
  • Skyddar arbetare som utsätts för olja, fett, syra, kaustik och alkoholer
  • Grov finish skyddar mot skavsår samtidigt som det förbättrar greppet, även i våta och oljiga förhållanden
  • Flexibilitet och komfort leder till mindre handtrötthet och bättre arbetseffektivitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, REACH-kompatibel
Användningsområden Industriell
Färg Blått
Exteriör finish Fullständigt texturerat
Latexfri Ja
Material Polypropen, PVC
Produkttyp Kemikaliebeständiga handskar
Storlek 9
EN388 Standard 3121A
EN ISO 374-1 Typ C
EN ISO 374 - 5 Ja
Handske manschettstil Säkerhet
Serie 14-662