Läs mer
Ansell EDGE™ 40-400 porösa nitrilbelagda medellånga bomullshandskar
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
8
10
Förpackningsstorlek:
12 par
Beskrivning
- Ergonomisk, lätt, flexibel och tuff
- Porös nitrilbeläggning hjälper till att leda bort olja från handskens yta för ett stadigt grepp
- Designad för att formas efter handen för förbättrad rörelse och fingerfärdighet
- Idealisk för snabb och exakt hantering
Specifikationer
Specifikationer
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 3 |
| Belagt område | Palm, fingrar |
| Konstruktion | Klippt och sytt |
| Beläggningsmaterial | Nitrilskum |
| Färg | Naturlig |
| Betyg för skärmotstånd | ANSI A1 |
| Exteriör finish | Ingen textur |
| Hand | Specifik |
| Latexfri | Ja |
| Material | Bomull |
| Visa mer |