Läs mer
Ansell™ Edge™ 40-517 Series Grå Nitril Medium Weight Handskar
Produktkod. p-8005267 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
9
10
Förpackningsstorlek:
12 par
Produktkod. 12650892
Brand: Ansell™ 40157090
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För snabb och exakt hantering som ger komfort och andningsförmåga.
  • Formar till handen säkerställer förbättrad rörelse och fingerfärdighet
  • Porös nitrilbeläggning hjälper till att leda bort olja från handskytan för ett fastare grepp
  • Helt belagd finish
  • Klippt och sydd konstruktion
  • Interlock bomullsfoder
  • Säkerhetsmanschett
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material på baksidan Nitrilskum
Certifikat och efterlevnad CE-märke, KATEGORI II EN 388 : 4121, EN 1149
Manschettmaterial Nitrilskum
Beläggningsmaterial Nitrilskum
Färg Gray
Exteriör finish Smooth
Hand Specific
Latexfri Yes
Material Cotton
Produkttyp Medelviktshandskar
Storlek 9
Handske manschettstil Säkerhet
Liner material Interlock Cotton
Foder Interlock bomull
Typ av palm Helt belagd palm
Kvantitet 144 par
Motståndskraftig mot Överlägsen nötnings-, skär- och rivhållfasthet
Serie 40-517