Beskrivning
- EN nivå 4 av nötningsbeständighet
- Rivmotstånd
- Bra grepp för förbättrad produktivitet
- Visar smutskontamination snabbt
- Sömlös struktur för att säkerställa komfort och uppmuntra säkerhet
Specifikationer
Specifikationer
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 4 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009; Kategori II; REACH-kompatibel |
| Konstruktion | Sömlös stickning |
| Beläggningsmaterial | Polyuretan |
| Färg | Vitt |
| Exteriör finish | Ingen textur |
| Hand | Specifik |
| Material | Polyester |
| Produkttyp | Sömlösa stickade handskar |
| Storlek | 6 |
| Visa mer |