Läs mer
Ansell EDGE™ 48-125 Polyuretanbelagda polyesterhandskar
Produktkod. 16337721 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
6
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
12 par
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
16337721 8 -
16317721 6 -
16327721 7 -
16347721 9 -
16357721 10 -
16367721 11 12 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 16337721 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 48125080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    306.50 SEK
    195.67 SEK / 12 par
    Save 110.83 SEK
    36% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Polyuretanbeläggning på handflatan och fingrarna ger en hög nivå av nötningsbeständighet, samt förbättrade greppförmåga.
  • EN nivå 4 av nötningsbeständighet
  • Rivmotstånd
  • Bra grepp för förbättrad produktivitet
  • Visar smutskontamination snabbt
  • Sömlös struktur för att säkerställa komfort och uppmuntra säkerhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ANSI Abrasion Rating ANSI 4
Certifikat och efterlevnad CE Category II, ANSI/ISEA 105-2024 Cut Level A1, ANSI/ISEA 105-2024 Abrasion Level 4, ANSI/ISEA 105-2024 Puncture Level 2, EN 388:2016 4131, EN 388:2016 4121A, EN ISO 21420:2020, REACH
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 420:2003 + A1:2009; Kategori II; REACH-kompatibel
Konstruktion Sömlös stickning
Beläggningsmaterial Polyuretan
Färg Vitt
Exteriör finish Ingen textur
Hand Specifik
Material Polyester
Produkttyp Sömlösa stickade handskar
Storlek 8
För användning med (applikation) Inspektion, allmän hantering och förpackning
Kön Unisex
Handske manschettstil Sticka
Greppdesign Smooth
Liner material Polyester
Serie 48-125
Garnmätare 15
Längd (engelska) 8.46 to 10.63 in.
Längd (metrisk) 215 to 270 mm
Produktlinje EDGE