Läs mer
Ansell EDGE™ 48-125 Polyuretanbelagda polyesterhandskar
Produktkod. 16367721 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
6
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
12 par
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
16367721 11 12 par
16317721 6 -
16327721 7 -
16337721 8 -
16347721 9 -
16357721 10 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 16367721 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 48125110
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 06-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Polyuretanbeläggning på handflatan och fingrarna ger en hög nivå av nötningsbeständighet, samt förbättrade greppförmåga.
  • EN nivå 4 av nötningsbeständighet
  • Rivmotstånd
  • Bra grepp för förbättrad produktivitet
  • Visar smutskontamination snabbt
  • Sömlös struktur för att säkerställa komfort och uppmuntra säkerhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ANSI Abrasion Rating ANSI 4
Certifikat och efterlevnad CE Category II, ANSI/ISEA 105-2024 Cut Level A1, ANSI/ISEA 105-2024 Abrasion Level 4, ANSI/ISEA 105-2024 Puncture Level 2, EN 388:2016 4131, EN 388:2016 4121A, EN ISO 21420:2020, REACH
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 420:2003 + A1:2009; Kategori II; REACH-kompatibel
Kemoterapeutisk klassad No
Konstruktion Sömlös stickning
Beläggningsmaterial Polyuretan
Färg Vitt
Exteriör finish Ingen textur
Hand Specifik
Material Polyester
Produkttyp Sömlösa stickade handskar
Storlek 11
För användning med (applikation) Inspektion, allmän hantering och förpackning
Kön Unisex
Handske manschettstil Sticka
Greppdesign Smooth
Liner material Polyester
Serie 48-125
Garnmätare 15
Längd (engelska) 8.46 to 10.63 in.
Längd (metrisk) 215 to 270 mm
Produktlinje EDGE