Läs mer
Ansell EDGE™ 48-126 Polyuretanbelagda sömlösa stickade industriella arbetshandskar
Produktkod. 16825230 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
6
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
12 par
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek unitSize
16825230 6 -
16835230 7 12 par
16845230 8 -
16855230 9 -
16865230 10 -
16875230 11 12 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 16825230 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 48126060
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Industriella arbetshandskar har ett sömlöst stickat foder och elastisk stickad handled, med en polyuretanbeläggning för nötningsbeständighet.
  • En billig, lätt handske med kvalitetsegenskaper
  • Sömlös struktur säkerställer komfort och uppmuntrar säkerhet
  • 15-gauge polyester erbjuder flexibilitet och fingerfärdighet
  • Hög taktilitet i torra eller lätt oljiga miljöer
  • Mörk färg döljer smuts för en längre livslängd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ANSI Abrasion Rating ANSI 4
Certifikat och efterlevnad ANSI/ISEA 105-2024 Cut Level A1, ANSI/ISEA 105-2024 Abrasion Level 4, ANSI/ISEA 105-2024 Puncture Level 2, CE, EN 388:2016 4121A
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE, EN 388:2016 4121A
Kemoterapeutisk klassad No
Klassificering Category II
Konstruktion Sömlös stickning
Beläggningsmaterial Polyuretan
Färg Svart
Exteriör finish Ingen textur
Hand Specifik
Latexfri Yes
Material Polyester
Produkttyp Sömlösa stickade handskar
Storlek 6
För användning med (applikation) Bilmontering, olja/gas och drift av maskiner/utrustning
Kön Unisex
Handske manschettstil Sticka
Greppdesign Smooth
Liner material Polyester
Foder Knit
Kvantitet 12 Pairs
Serie 48-126
Garnmätare 15
Längd (engelska) 8.46 to 10.63 in.
Längd (metrisk) 215 to 270 mm
Produktlinje EDGE