Läs mer
Ansell EDGE™ 48-126 Polyuretanbelagda sömlösa stickade industriella arbetshandskar
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
6
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
12 par
Beskrivning
- En billig, lätt handske med kvalitetsegenskaper
- Sömlös struktur säkerställer komfort och uppmuntrar säkerhet
- 15-gauge polyester erbjuder flexibilitet och fingerfärdighet
- Hög taktilitet i torra eller lätt oljiga miljöer
- Mörk färg döljer smuts för en längre livslängd
Specifikationer
Specifikationer
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 4 |
| Konstruktion | Sömlös stickning |
| Beläggningsmaterial | Polyuretan |
| Färg | Svart |
| Exteriör finish | No Texture |
| Hand | Specifik |
| Material | Polyester |
| Produkttyp | Sömlösa stickade handskar |
| Storlek | 10 |
| För användning med (applikation) | Bilmontering, olja/gas och drift av maskiner/utrustning |
| Visa mer |