Läs mer
Ansell EDGE™ 48-128 Sömlösa stickade polyesterhandskar, nitrilbeläggning
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
9
Beskrivning
- Mycket lätt och bekväm
- Hög nivå av skicklighet och flexibilitet
- Bra nötnings- och oljebeständighet
- Mörk handske visar smutskontamination mindre snabbt
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EN420:2003 + A1:2009; Kategori II; REACH-kompatibel |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009; Kategori II; REACH-kompatibel, EN 388:4121, EN 388:4121A |
| Beläggningsmaterial | Nitril |
| Färg | Svart |
| Exteriör finish | No Texture |
| Hand | Specific |
| Material | Nitril |
| Produkttyp | Sömlösa stickade handskar |
| Storlek | 9 |
| För användning med (applikation) | Montering av smådelar, allmän hantering, paketering, kvalitetskontroll |
| Visa mer |