Läs mer
Ansell EDGE 48-700 Skärskyddshandskar
Produktkod. 30259526 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
9
Produktkod. Storlek
30259526 9
1 options
Produktkod. 30259526 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 48700090
Beräknad leverans: 06-11-2026
Medelkraftiga handskar och slitstarka handskar, som erbjuder hög komfort och fingerfärdighet.
  • Förbättrad fingerfärdighet: Dessa bekväma handskar med hög fingerfärdighet är designade med sömlös liner och stickad handled för att säkerställa god flexibilitet och tät passform, och kan även bäras som underhandske
  • Förbättrad hållbarhet: EDGE™ 48-700 skärskyddshandskar har en förstärkt tumskrevet som ökar nöthålligheten och slitagetiden
  • Efterlevnad av livsmedelshantering: Dessutom uppfyller dessa livsmedelshandskar FDA:s krav på livsmedelshantering och kommissionens förordning (EG) nr 1935/2004 samt förordning (EG) nr 2023/2006 gällande goda tillverkningsmetoder (GMP) för material och artiklar avsedda att komma i kontakt med livsmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beläggningsmaterial Obelagd
Färg Grå
Betyg för skärmotstånd Nivå C
Hand Specifikt
Latexfri Ja
Material Polyeten, Inlindat garn, Glasfiber, Spandex, Polyester
Produkttyp Industrihandskar
Storlek 9