Beskrivning
- Optimerad hållbarhet: EDGE™ 48-701 industrihandskars handflata PU-beläggning ger hög grad av nötningsskydd (ANSI 6), måttlig skärtålighet (ANSI A2), bra grepp i torra miljöer och bättre skydd mot olja än stickade eller klippta och sydda säkerhetshandskar
- Ökat skydd: EDGE 48-701 skyddshandskar ger två nivåer av skärprestanda och ger robust, allsidigt handskydd i medeltunga tillämpningar
- Förbättrade funktioner: Ett mer prisvärt alternativ till medelkraftiga läderhandskar, tjocka bomulls- eller aramidhandskar, 48-701 EDGE™ högkvalitativa arbetshandskar erbjuder en sömlös liner och stickad handled, vilket ger figurnära komfort, god fingerfärdighet och extra handledsskydd
Specifikationer
Specifikationer
| Beläggningsmaterial | Polyuretan |
| Färg | Grå |
| Betyg för skärmotstånd | Nivå B |
| Hand | Specifikt |
| Latexfri | Ja |
| Material | Spandex, Polyester, Polyeten, Polyuretan |
| Produkttyp | Industrihandskar |
| Storlek | 8 |