Beskrivning
- Avancerat skydd: EDGE™ 48-707 skär- och nötningssäkra handskar ger ANSI skärnivå A6 och EN 388 ISO skärnivå F, vilket ger mycket hög skärskydd
- Förhöjd grepp och fingerfärdighet: Tack vare sin palm-PU-beläggning kombinerar dessa skyddande handskar gott grepp samt fingerfärdighet, och är lämpliga för torra eller lätt oljiga miljöer
- Minskade risker: Dessutom EDGE™ uppfyller 48-707 handskar behoven av skydd mot elektrostatisk urladdning och har antistatisk funktion.
- Tilläggsfunktioner: Dessa grå handskyddshandskar har också en sömlös liner och stickad handled, vilket ger en säker passform för användning i applikationer som kräver hög skärmotstånd
Specifikationer
Specifikationer
| Beläggningsmaterial | Polyuretan |
| Färg | Svart |
| Betyg för skärmotstånd | Nivå F |
| Hand | Specifikt |
| Latexfri | Ja |
| Material | Polyester, Glasfiber, Spandex, Nylon, HPPE |
| Produkttyp | Industrihandskar |
| Storlek | 10 |