Läs mer
Ansell EDGE™ 48-919 Dubbellagers nitrilbelagda oljeavvisande handskar
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
6
7
8
9
10
11
12
Beskrivning
- Sömlös polyesterfoder är bekväm och flexibel
- Dubbel nitrilbeläggning ger skydd mot industriell vätskeexponering
- Grov textur på handflatan säkerställer ett säkert grepp i oljiga miljöer
- Idealisk för arbetare som hanterar små och medelstora komponenter belagda med olja eller smörjmedel
Specifikationer
Specifikationer
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 4 |
| Beläggningsmaterial | Nitril |
| Färg | Rött, Svart |
| Exteriör finish | Fullständigt texturerat |
| Hand | Specifik |
| Latexfri | Yes |
| Material | Polyester |
| Produkttyp | Doppbelagda handskar |
| Storlek | 6 |
| För användning med (applikation) | Fordon, konstruktion, maskiner/utrustning och metalltillverkning |
| Visa mer |