Beskrivning
- Heldoppad NBR-beläggning håller händerna torra och bekväma vid hantering av oljiga delar och verktyg
- Texturerad handflata förbättrar greppförmågan
- Sömlös liner är bekväm och flexibel
- Elastisk stickad handled säkerställer en säker passform
Specifikationer
Specifikationer
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009; Kategori II |
| Konstruktion | Sömlös stickning |
| Beläggningsmaterial | Nitril |
| Färg | Svart, Grå |
| Exteriör finish | Ingen textur |
| Hand | Specifik |
| Latexfri | Ja |
| Material | Glasfiber, Polyeten, Spandex |
| Produkttyp | Doppbelagda handskar |
| Storlek | 9 |
| Visa mer |