Läs mer
Hanna Instruments™ Edge™ löst syreelektrod med temperatursensor, HI 764080, Hanna
Produktkod. 15168249
Change view
Upplöst syre (mättnadsintervall):
0 till 300%
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Upplöst syre (mättnadsintervall) Förpackningsstorlek
15168249 0 till 300% Varje
1 options
Produktkod. 15168249 Leverantör Hanna Instruments™ Leverantörsnummer HI764080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9762.32 SEK
    8153.97 SEK / Paket med 1
    Save 1608.35 SEK
    16% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 26-11-2026
Specifikationer
Längd (metrisk) kabel 1 m
Sensortyper Temperatursensor
Temperatur (engelska) Drift 32 °F till 122 °F
Anslutningar 3.5 mm
Upplöst syre (mättnadsintervall) 0 till 300%
Längd (metrisk) 120 mm
Typ DO-elektrod
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 50 °C