Läs mer
Contec™ Edgeless™ Sterila mopphuvuden
Produktkod. 16420111 Handla allt Contec Produkter
Change view
Sterilitet:
Sterila
Beskrivning:
Kantlös mopphuvud
Produktkod. Sterilitet Beskrivning
16420111 Sterila Kantlös mopphuvud
1 options
Produktkod. 16420111 Leverantör Contec™ Leverantörsnummer ELMOP IR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8960.00 SEK
    7084.08 SEK / Paket med 20
    Save 1875.92 SEK
    20% Av
Beräknad leverans: 02-02-2027
Tillverkad av ett kontinuerligt rör av starkt, slitstarkt 100 % polyesterstickat tyg. Edgeless™ Sterila mopphuvuden är slingrade för att bilda rörformade moppsträngar som varken sliter sönder, går av eller försämras, vilket eliminerar kontaminering.
Moppsystemet Contec™ Edgeless™ är det renaste golvmoppningssystemet som finns tillgängligt för kritiska miljöer. Systemet är utformat för halvledar-, läkemedels-, bioteknik- och medicinteknikindustrin för laboratorierengöring och rengöring av processområden. Mopphuvuden är designade för att möta allmänna rengöringsbehov i ISO klass 3 eller mindre kritiska miljöer och finns i en mängd olika modeller för att möta olika rengöringsbehov. Edgeless™ Eller handtag QuickConnect™ , ramar, adaptrar och skopsystem finns tillgängliga separat för att komplettera systemet.
  • Moppsträngar kapslar in vätskor för maximal absorption; genererar avsevärt lägre partiklar och utvinningsbara nivåer jämfört med konventionella bomullsmoppar eller nylonmoppar
  • Validerad steril enligt AAMI/ISO-riktlinjerna till en 10-6 Sterility Assurance-nivå (intyg om sterilitet tillgängliga)
  • Mopphuvuden tvättades och förpackades i ett ISO renrum av klass 4
  • Resistent mot kemikalier, mögel och mögel
  • Loopar eliminerar skärda kanter och ger förbättrad renlighet
  • Stjärtbanden förbättrade kontrollen och gjorde det enkelt att moppa runt utrustningsben och hjul
  • Finns i tre modeller:
    • Original
    • Texturerade – tvinnade trådar ökar sorbentkapaciteten
    • Lång texturerad – rymmer mer vätska för att moppa större områden; Håller upp till 10 gånger längre än traditionella moppar; har färgade svansband för områdessegregering för att minimera korskontaminering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Mopphuvud
Färgkod Vitt
Sterilitet Sterila
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Disponibel Begränsad användning
Beskrivning Kantlös mopphuvud
Färgkodad Nej
Material Polyester