Läs mer
Edifenphos, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Edifenphos |
| CAS | 17109-49-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Edifenphos |
| Frakt skick | +20°C |
| Molekylformel | C14 H15 O2 P S2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H15O2PS2/c1-2-16-17(15,18-13-9-5-3-6-10-13)19-14-11-7-4-8-12-14/h3-12H,2H2,1H3 |
| LEDER | CCOP(=O)(Sc1ccccc1)Sc2ccccc2 |
| IUPAC-namn | [ethoxy(phenylsulfanyl)phosphoryl]sulfanylbenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 310.37 |
| Visa mer |