missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Beskrivning
EDIL3/DEL1 Polyclonal specifically detects EDIL3/DEL1 in Human, Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Specifikationer
Specifikationer
| Användningsområden | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Klassificering | Polyclonal |
| Utspädning | Western Blot 1:500-1:20000, Immunohistochemistry 1:100-1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100-1:1000 |
| Gene Alias | DEL1developmental endothelial locus-1, Developmentally-regulated endothelial cell locus 1 protein, EGF-like repeat and discoidin I-like domain-containing protein 3, EGF-like repeats and discoidin I-like domains 3, Integrin-binding protein DEL1, MGC26287 |
| Värd art | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human EDIL3. The exact sequence is proprietary. |
| Molekylvikt av antigen | 54 kDa |
| Reningsmetod | Affinity Purified |
| Produkttyp | Antibody |
| Isotyp | IgG |
| Visa mer |
For Research Use Only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?