Läs mer
Hoefer Inc Redigerbar steril kryotub
Produktkod. 30215937
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
0,75 ml
1,0 ml
2,0 ml
Förpackningsmängd:
48 rör per ställ med 10 ställ per låda
480 rör per påse
96 rör/ställ, 10 st ställ/låda
960 Tuber/påse
Produktkod. 30215937
Brand: Hoefer Inc ST201001R
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kryorör med flera volymer tillgängliga är speciellt utformade för att lagra biologiska prover, föreningar under låg temperatur från -196 till 120 °C.
  • Tillverkad i ren verkstad i enlighet med GMP 8 och certifierad med ISO 9001 och 13485.
  • Laser-etsad kod på rörets botten och sida, lätt att läsa, reptålig.
  • Strikt kvalitetskontroll, Tri-Coded system, för att ge läsbarhet och unikhet, och oöverträffad spårbarhet för provrevision.
  • Superhärdade material med stående temperaturer från -196 till °120 C för olika lagringsförhållanden.
  • RNase / DNase och pyrogenfri, kan steriliseras med gammastrålning.
  • Samma material för lock och rör, förhindrar effektivt ojämn expansion under frys-upptiningscykler.
  • Direkt kodavläsning med rören på ställ. Stället är SBS formatera.
  • Utvändiga gängrör ger större arbetsvolym.
  • Flerfärgade kepsar för val, för att underlätta forskning för olika prover.
  • Icke-silikontätning med unik gänga för att förhindra överdragning
Specifikationer
Färg Rött
Certifikat och efterlevnad CE
Diameter (metrisk) 8.7 mm
Produkttyp CryoTube (Självstående)
Stängningsfärg Rött
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 1,0 ml
Bottenform Rund (självstående)
Material Polypropen (medicinsk kvalitet)
Trådstil Utvändig
För användning med (applikation) Förvaring av biologiska prover
Form V-botten
RNase fri Ja
Temperaturområde (engelska) -196 till 120 °C
Vapor LN2 (till -150°C) Ja
Streckkod Ja
Sterilitet Sterila
Graderad Ja
Förpackningsmängd 96 rör/ställ, 10 st ställ/låda
Stängningsmaterial Polypropen
Dnase Free Ja
Förslutningstyp Skruvlock
Lämplig för ändamålet Certifierad kvalitet