Läs mer
EDO-S101, MedChemExpress
Produktkod. 16496287
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16496287 5 mg
16469976 50 mg
16464676 100 mg
16462776 25 mg
16453568 10 mg
16400909 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 16496287 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101780
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress EDO-S101 (Tinostamustine) is a pan HDAC inhibitor; inhibits HDAC6, HDAC1, HDAC2 and HDAC3 with IC50 values of 6 nM, 9 nM, 9 nM and 25 nM, respectively.
EDO-S101 (Tinostamustine) is a pan HDAC inhibitor
Specifikationer
Kemiskt namn eller material EDO-S101
CAS 1236199-60-2
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H28Cl2N4O2
Kvantitet 5 mg
Synonym Tinostamustine
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (240.76 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(NO)CCCCCCC1=NC2=CC(N(CCCl)CCCl)=CC=C2N1C
Molekylvikt (g/mol) 415.36
Formel vikt 415.36
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death