Läs mer
Edonerpic maleate, MedChemExpress
Beskrivning
Edonerpic maleate is a novel neurotrophic agent which can inhibit amyloid-β peptides (Aβ).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Edonerpic maleate |
| CAS | 519187-97-4 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H25NO6S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | T-817 maleate T-817MA |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (245.41 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (245.41 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | OC1CN(CCCOCCC2=CC=C3C(C=CS3)=C2)C1.O=C(O)/C=C\C(O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 407.48 |
| Visa mer |