Läs mer
Edoxaban 4-Carboxylic Acid Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Edoxaban 4-Carboxylic Acid Hydrochloride |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H25ClN6O5S/c1-29-7-6-14-16(10-29)35-21(27-14)20(32)26-15-8-11(22(33)34)2-4-13(15)25-18(30)19(31)28-17-5-3-12(23)9-24-17/h3,5,9,11,13,15H,2,4,6-8,10H2,1H3,(H,25,30)(H,26,32)(H,33,34)(H,24,28,31)/t11-,13-,15+/m0/s1 |
| Formel vikt | 520.1296 |