Läs mer
Edoxaban Oxoacetic Acid Impurity, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Edoxaban Oxoacetic Acid Impurity |
| CAS | 767625-11-6 |
| Molekylformel | C19H27N5O5S |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Edoxaban M1 |
| InChI formel | InChI=1S/C19H27N5O5S/c1-23(2)18(27)10-4-5-11(20-16(26)19(28)29)13(8-10)21-15(25)17-22-12-6-7-24(3)9-14(12)30-17/h10-11,13H,4-9H2,1-3H3,(H,20,26)(H,21,25)(H,28,29)/t10-,11-,13+/m0/s1 |
| LEDER | C(N[C@H]1[C@@H](NC(C(O)=O)=O)CC[C@H](C(N(C)C)=O)C1)(=O)C=2SC3=C(N2)CCN(C)C3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 437.52 |